1,2-Difenil-1,1,2,2-tetrametildisilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,1,2,2-Tetrametil-1,2-difenildisilano
H28705.06 H28705.03
H28705.06EA 149 EUR
H28705.06 H28705.03
1,2-Difenil-1,1,2,2-tetrametildisilano 95%
1,2-Difenil-1,1,2,2-tetrametildisilano
Purity: 97% CAS No.: 1145-98-8 Molecular Formula: C16H22Si2 Formula Weight: 270.52 MDL No.: MFCD00054786
Formula: C₁₆H₂₂Si₂
MW: 270.52 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C
Pto. de fusión: 34…37 °C
Densidad: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054786
Núm. CAS: 1145-98-8