Óxido de bis(tributilestano) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13242.22
A13242.36
A13242.22EA
50.9
EUR
A13242.22
A13242.36
Óxido de bis(tributilestano) ≥97%
Óxido de bis(tributilestano)
Purity: 97%
CAS No.: 56-35-9
Molecular Formula: C24H54OSn2
Formula Weight: 596.07
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4865
Odour: Irritating
Melting Point: -45°
Boiling Point: 179-180°/2mm
Beilstein Reference: 745057
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009418
Formula:
C₂₄H₅₄OSn₂ Pto. Ebullición: 179…180 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1,172 Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009418 Núm. CAS: 56-35-9 EINECS: 200-268-0 UN: 2788 ADR: 6.1,III |