Hexabutildiestaño ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexa-n-butildiestaño, Hexabutildiestannano
A12007.18
A12007.14
A12007.06
A12007.09
A12007.30
A12007.18EA
197
EUR
A12007.18
A12007.14
A12007.06
A12007.09
A12007.30
Hexabutildiestaño ≥98%
Hexabutildiestaño
Purity: 98%
CAS No.: 813-19-4
Molecular Formula: C24H54Sn2
Formula Weight: 580.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 197-198°/10mm
Beilstein Reference: 3605476
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009417
Formula:
C₂₄H₅₄Sn₂ MW: 580,11 g/mol Pto. Ebullición: 197…198 °C (10 mmHg) Densidad: 1,152 Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00009417 Núm. CAS: 813-19-4 EINECS: 212-383-3 UN: 2788 ADR: 6.1,III |