Hexametildisilano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 59.9 EUR
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Hexametildisilano 98+%
Hexametildisilano
Formula: C₆H₁₈Si₂
Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 0,71 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008258
Núm. CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %