Tricloro(fenil)silano 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Phenyltrichlorosilane
131000100 131002500 131000010
ACRO131000100EA 25.5 EUR
ACRO131000100 ACRO131002500 ACRO131000010
Tricloro(fenil)silano 95%
Tricloro(fenil)silano
Formula: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211,55 g/mol
Pto. Ebullición: 201 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,321 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000479
Núm. CAS: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g