Tricloro(fenil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16713.22
A16713.36
A16713.22EA
40.3
EUR
A16713.22
A16713.36
Tricloro(fenil)silano ≥97%
Tricloro(fenil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 98-13-5
Molecular Formula: C6H5Cl3Si
Formula Weight: 211.55
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Odourless
Melting Point: -127°
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 508730
UN No.: 1804
MDL No.: MFCD00000479
Formula:
C₆H₅Cl₃Si Pto. Ebullición: 201 °C Pto. de fusión: –127 °C Densidad: 1,324 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000479 Núm. CAS: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8,II |