Feniltrimetoxisilano 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 30.8 EUR
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Feniltrimetoxisilano 85%
Feniltrimetoxisilano
Formula: C₉H₁₄O₃Si
Pto. Ebullición: 233 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,062 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025689
Núm. CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %