Feniltrimetoxisilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13827.14
A13827.22
A13827.36
A13827.14EA
30.9
EUR
A13827.14
A13827.22
A13827.36
Feniltrimetoxisilano ≥97%
Feniltrimetoxisilano
Purity: 97%
CAS No.: 2996-92-1
Molecular Formula: C6H5Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4735
Melting Point: -25°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 2937896
MDL No.: MFCD00025689
Formula:
C₉H₁₄O₃Si Pto. Ebullición: 210…212 °C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025689 Núm. CAS: 2996-92-1 EINECS: 221-066-9 |