Fenilsilano 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Silylbenzene
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 109 EUR
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Fenilsilano 97+%
Fenilsilano
Formula: C₆H₈Si
MW: 108.22 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013478
Núm. CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %