Fenilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17901.06
A17901.14
A17901.22
A17901.06EA
81.7
EUR
A17901.06
A17901.14
A17901.22
Fenilsilano ≥97%
Fenilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 694-53-1
Molecular Formula: C6H8Si
Formula Weight: 108.22
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 120°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013478
Formula:
C₆H₈Si Pto. Ebullición: 120 °C Densidad: 0,88 Pto. de inflamación: 7 °C (45 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013478 Núm. CAS: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |