Difenilsilano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
329770050 329770250
ACRO329770050EA 57.7 EUR
ACRO329770050 ACRO329770250
Difenilsilano 97%
Difenilsilano
Formula: C₁₂H₁₂Si
MW: 184.31 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C (13 mmHg)
Densidad: 0.99 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003002
Núm. CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %