Difenilsilano 97
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10884.14
A10884.06
A10884.22
A10884.14EA
155
EUR
A10884.14
A10884.06
A10884.22
Difenilsilano 97
Difenilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 775-12-2
Molecular Formula: C12H12Si
Formula Weight: 184.32
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 95-97°/13mm
Beilstein Reference: 2935887
MDL No.: MFCD00003002
Formula:
C₁₂H₁₂Si MW: 184.31 g/mol Pto. Ebullición: 95…97 °C (13 mmHg) Densidad: 0.996 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003002 Núm. CAS: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |