Cloruro de fentin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Clorotrifenilestannano, Cloruro de trifenilestaño, Trifenilestaño cloruro
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 47.2 EUR
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Cloruro de fentin 95%
Cloruro de fentin
Formula: C₁₈H₁₅ClSn
MW: 385.48 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C (13.5 mmHg)
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000519
Núm. CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %