Cloruro de fentin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Clorotrifenilestannano, Cloruro de trifenilestaño, Trifenilestaño cloruro
L14289.22 L14289.36
L14289.22EA 42.5 EUR
L14289.22 L14289.36
Cloruro de fentin 95%
Cloruro de fentin
Purity: 95% CAS No.: 639-58-7 Molecular Formula: C18H15ClSn Formula Weight: 385.48 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 240°/13.5mm Beilstein Reference: 524762 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000519
Formula: C₁₈H₁₅ClSn
Pto. Ebullición: 240 °C (13,5 mmHg)
Pto. de fusión: 103…106 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000519
Núm. CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III