Fluoruro de fentin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
39600.03 39600.06
39600.03EA 44.8 EUR
39600.03 39600.06
Fluoruro de fentin
Fluoruro de fentin
CAS No.: 379-52-2 Molecular Formula: (C6H5)3SnF Formula Weight: 368.99 Physical Form: Powder Melting Point: 281° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015356
Formula: C₁₈H₁₅FSn
MW: 369.03 g/mol
Pto. de fusión: >281 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015356
Núm. CAS: 379-52-2
EINECS: 206-833-8
UN: 3146