Antimonio (III) bromuro 97%, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tribromuro de antimonio
318400500 318402500
ACRO318400500EA 133 EUR
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimonio (III) bromuro 97%, pure
Antimonio (III) bromuro
Formula: Br₃Sb
MW: 361.47 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016317
Núm. CAS: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00747
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %