Antimonio (III) bromuro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tribromuro de antimonio
41573.18
41573.30
41573.18EA
175
EUR
41573.18
41573.30
Antimonio (III) bromuro 99%
Antimonio (III) bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: Powder
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Formula:
Br₃Sb MW: 361.47 g/mol Pto. Ebullición: 280 °C Pto. de fusión: 96.6 °C Densidad: 4.148 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016317 Núm. CAS: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 12,00747 |