Antimonio (III) bromuro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41574.09
41574.18
41574.09EA
68.1
EUR
41574.09
41574.18
Antimonio (III) bromuro ≥99.5% (metals basis)
Antimonio (III) bromuro
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: -8 Mesh
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Formula:
Br₃Sb Pto. Ebullición: 280 °C Pto. de fusión: 96,6 °C Densidad: 4,148 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016317 Núm. CAS: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,706 |