Tribromuro de fosforilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
56135.06
56135.14
56135.22
56135.06EA
61.9
EUR
56135.06
56135.14
56135.22
Tribromuro de fosforilo ≥98%
Tribromuro de fosforilo
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-59-5
Molecular Formula: POBr3
Formula Weight: 286.73
Physical Form: Lump
Density: 2.822
Melting Point: 56°
Boiling Point: 189°
Solubility: Decomposes in water. Soluble in ether, benzene, and sulfuric acid
Merck Reference: 14,7348
UN No.: 1939
MDL No.: MFCD00036298
As a chemical intermediate
Formula:
Br₃OP Pto. Ebullición: 189 °C Pto. de fusión: 56 °C Densidad: 2,822 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036298 Núm. CAS: 7789-59-5 EINECS: 232-177-7 UN: 1939 ADR: 8,II Índice Merck: 14,7348 |