Antimonio (III) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
43449.22
43449.14
43449.22EA
821
EUR
43449.22
43449.14
Antimonio (III) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Antimonio (III) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: SbCl3
Formula Weight: 228.11
Physical Form: Crystals, Ampouled under argon
Density: 3.14
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Formula:
SbCl₃ Pto. Ebullición: 223,5 °C Pto. de fusión: 73,4 °C Densidad: 3,14 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011212 Núm. CAS: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Índice Merck: 14,707 |