Antimonio (III) fluoruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoruro de antimonio
191241000 191245000
ACRO191241000EA 57.6 EUR
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimonio (III) fluoruro 98%
Antimonio (III) fluoruro
Formula: F₃Sb
MW: 178.76 g/mol
Pto. Ebullición: 376
Pto. de fusión: 292
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011218
Núm. CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00715
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %