Antimonio (III) fluoruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11492.22
11492.36
11492.22EA
68.6
EUR
11492.22
11492.36
Antimonio (III) fluoruro ≥99%
Antimonio (III) fluoruro
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Physical Form: Crystalline
Density: 4.379
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formula:
F₃Sb Pto. Ebullición: 376 °C Pto. de fusión: 292 °C Densidad: 4,379 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011218 Núm. CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8,III Índice Merck: 14,709 |