Antimonio (III) fluoruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14068.0B
A14068.18
A14068.30
A14068.0BEA
294
EUR
A14068.0B
A14068.18
A14068.30
Antimonio (III) fluoruro ≥98%
Antimonio (III) fluoruro
Purity: 98%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Odour: Odourless
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formula:
F₃Sb Pto. Ebullición: 376 °C Pto. de fusión: 292 °C Densidad: 4,379 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011218 Núm. CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,709 |