Almidón soluble Potato Ph. Eur., Reag. USP zA
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos:
Amilodextrina
121096.1210
121096.0416
121096.1211
APPC121096.1210EA
63.5
EUR
APPC121096.1210
APPC121096.0416
APPC121096.1211
Almidón soluble Potato Ph. Eur., Reag. USP zA
Almidón soluble
Indicator for iodometry.
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082026 Núm. CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Índice Merck: 13,08878 |
Resultados test especificaciones
Identity | IR Passes Test |
pH sol. 2% | 5.0 - 7.0 |
Insoluble Matter in H₂O | Passes Test |
Reducing Substances (as C₆H₁₂O₆) | 0.7% |
Loss on Drying at 100 °C | 13 - 20% |
Residue on Ignition (as SO₄) | 1.5% |
Sensitivity as Iodine Reagent | Passes Test |