Bismuto (III) fluoruro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13075.14
13075.22
13075.36
13075.14EA
58.1
EUR
13075.14
13075.22
13075.36
Bismuto (III) fluoruro, anhidro 99%
Bismuto (III) fluoruro
Purity: 99%
CAS No.: 7787-61-3
Molecular Formula: BiF3
Formula Weight: 265.98
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 727°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in HF
Merck Reference: 14,1265
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010893
Manufacturing of bismuth pentafluoride
Formula:
BiF₃ MW: 265.98 g/mol Pto. Ebullición: 230 Pto. de fusión: 727 °C Densidad: 3.7 g/cm³ (160 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010893 Núm. CAS: 7787-61-3 EINECS: 232-124-8 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,1265 |