Antimonio (III) ioduro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Triioduro de antimonio
Ampuled under argon
35676.14 35676.03
35676.14EA 851 EUR
35676.14 35676.03
Antimonio (III) ioduro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Antimonio (III) ioduro
Purity: 99.998% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Solubility: Decomposed by water to SbOI. Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Formula: I₃Sb
MW: 502.47 g/mol
Pto. Ebullición: 420 °C
Pto. de fusión: 168 °C
Densidad: 4.676 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016322
Núm. CAS: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,710