Antimonio (III) ioduro, dry_ultra 99,999 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triioduro de antimonio
ampuled under argon
42831.04
42831.09
42831.18
42831.04EA
107
EUR
42831.04
42831.09
42831.18
Antimonio (III) ioduro, dry_ultra 99,999 Metals basis
Antimonio (III) ioduro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Formula:
I₃Sb MW: 502.47 g/mol Pto. Ebullición: 420 °C Pto. de fusión: 168 °C Densidad: 4.676 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016322 Núm. CAS: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,710 |