Triioduro de arsénico ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41962.06
41962.14
41962.06EA
189
EUR
41962.06
41962.14
Triioduro de arsénico ≥99.999% (metals basis)
Triioduro de arsénico
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Formula:
AsI₃ Pto. Ebullición: 424 °C Pto. de fusión: 140 °C Densidad: 4,39 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014170 Núm. CAS: 7784-45-4 EINECS: 232-068-4 UN: 1557 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,803 |