Bismuto (III) ioduro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bismuth triiodide
10656.04
10656.09
10656.18
10656.04EA
51.9
EUR
10656.04
10656.09
10656.18
Bismuto (III) ioduro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bismuto (III) ioduro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-64-6
Molecular Formula: BiI3
Formula Weight: 589.69
Physical Form: Lump/Powder
Density: 5.778
Appearance: Dark grey to black
Odour: Acidic
Melting Point: 408°
Boiling Point: ca 500°
Merck Reference: 14,1269
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010894
Formula:
BiI₃ Pto. Ebullición: ∼500 °C Pto. de fusión: 408 °C Densidad: 5,778 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010894 Núm. CAS: 7787-64-6 EINECS: 232-127-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1269 |