Bismuto (III) ioduro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bismuth triiodide
Ampuled under argon
35681.06 35681.14
35681.06EA 274 EUR
35681.06 35681.14
Bismuto (III) ioduro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Bismuto (III) ioduro
Purity: 99.998% CAS No.: 7787-64-6 Molecular Formula: BiI3 Formula Weight: 589.69 Physical Form: -10 Mesh Granules, Ampouled under argon Density: 5.778 Melting Point: 408° Boiling Point: ca 500° Merck Reference: 14,1269 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010894
Formula: BiI₃
Pto. Ebullición: ∼500 °C
Pto. de fusión: 408 °C
Densidad: 5,778
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010894
Núm. CAS: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1269