Bismuto (III) nitrato pentahidrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
315150250 315150050 315151000
ACRO315150250EA 128 EUR
ACRO315150250 ACRO315150050 ACRO315151000
Bismuto (III) nitrato pentahidrato 99.999% (trace metals basis)
Bismuto (III) nitrato pentahidrato
Formula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149157
Núm. CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %