Bismuto (III) nitrato pentahidrato 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trinitrato de bismuto pentahidrato
402615000 402610025
ACRO402615000EA 126 EUR
ACRO402615000 ACRO402610025
Bismuto (III) nitrato pentahidrato 98% para análisis
Bismuto (III) nitrato pentahidrato
Formula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149157
Núm. CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)