Bismuto (III) nitrato pentahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trinitrato de bismuto pentahidrato
A11748.22 A11748.36
A11748.22EA 36.1 EUR
A11748.22 A11748.36
Bismuto (III) nitrato pentahidrato ≥98%
Bismuto (III) nitrato pentahidrato
Purity: 98% CAS No.: 10035-06-0 Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O Formula Weight: 485.07 (394.99anhy) Odour: Odourless Melting Point: 30° dec. UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149157
Formula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Pto. Ebullición: 75…80 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30 °C (desc.)
Densidad: 2.83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149157
Núm. CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II