Antimonio (III) óxido 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
213470010 213471000 213470051
ACRO213470010EA 204 EUR
ACRO213470010 ACRO213471000 ACRO213470051
Antimonio (III) óxido 99+%
Antimonio (III) óxido
Formula: O₃Sb₂
Pto. Ebullición: 1550 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 656 °C
Densidad: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011214
Núm. CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00717
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥99.0 % (Sb2O3)
Particle size ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve
Average particle size 0.8 to 1.0 µm
Arsenic (As) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤400 ppm