Antimonio (III) óxido 99,6
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trióxido de diantimonio
11579.18
11579.36
11579.A3
11579.18EA
39.1
EUR
11579.18
11579.36
11579.A3
Antimonio (III) óxido 99,6
Antimonio (III) óxido
Purity: 99.6% min
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: 1.1-1.8 Micron Powder
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Solubility: Slightly soluble in water, Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Formula:
O₃Sb₂ MW: 291.52 g/mol Pto. Ebullición: 1550 °C (subl.) Pto. de fusión: 656 °C Densidad: 5.67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011214 Núm. CAS: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,00717 |