Antimonio (III) óxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36314.18
36314.30
36314.18EA
211
EUR
36314.18
36314.30
Antimonio (III) óxido ≥99.9% (metals basis)
Antimonio (III) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: 25mm and down Sintered Lump
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Formula:
O₃Sb₂ Pto. Ebullición: 1550 °C (subl.) Pto. de fusión: 656 °C Densidad: 5,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011214 Núm. CAS: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,711 |