Antimonio (III) óxido 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de diantimonio
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 250 EUR
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Antimonio (III) óxido 99
Antimonio (III) óxido
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formula: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Pto. Ebullición: 1550 °C (subl.)
Pto. de fusión: 656 °C
Densidad: 5.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011214
Núm. CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00717