Antimonio (III) óxido para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Trióxido de diantimonio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07836.0100 1.07836.1000
1.07836.0100EA 84.4 EUR
1.07836.0100 1.07836.1000
Antimonio (III) óxido para análisis, Supelco®
Antimonio (III) óxido
Formula: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Pto. Ebullición: 1425
Pto. de fusión: 654
Densidad: 5.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011214
Núm. CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
Índice Merck: 13,00717
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3