Antimonio (V) óxido 99,998 Metals basis, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentóxido de diantimonio
10643.06
10643.14
10643.22
10643.06EA
52.8
EUR
10643.06
10643.14
10643.22
Antimonio (V) óxido 99,998 Metals basis, Puratronic®
Antimonio (V) óxido
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-60-9
Molecular Formula: Sb2O5
Formula Weight: 323.50
Physical Form: Powder
Density: 3.78
Melting Point: 380° dec.
Solubility: Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Merck Reference: 14,698
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00011216
Formula:
O₅Sb₂ MW: 323.52 g/mol Pto. de fusión: 380 °C (desc.) Densidad: 3.78 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011216 Núm. CAS: 1314-60-9 EINECS: 215-237-7 UN: 1549 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,698 |