Trióxido de diarsénico ≥99.996% (metals basis excluding Sb), Puratronic® (max. 0.002% Sb)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11173.04
11173.09
11173.18
11173.04EA
43
EUR
11173.04
11173.09
11173.18
Trióxido de diarsénico ≥99.996% (metals basis excluding Sb), Puratronic® (max. 0.002% Sb)
Trióxido de diarsénico
Purity: 99.996%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formula:
As₂O₃ Pto. Ebullición: 465 °C (subl.) Pto. de fusión: 312,3 °C Densidad: 3,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003433 Núm. CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,804 |