Trióxido de diarsénico ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
di-Arsénico trióxido, Anhídrido arsenioso
40370.09
40370.18
40370.30
40370.09EA
81.1
EUR
40370.09
40370.18
40370.30
Trióxido de diarsénico ≥99.99% (metals basis)
Trióxido de diarsénico
Purity: 99.99%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formula:
As₂O₃ MW: 197.84 g/mol Pto. Ebullición: 465 °C (subl.) Pto. de fusión: 312.3 °C Densidad: 3.74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003433 Núm. CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,804 |