Pentaóxido de diarsénico ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
14668.14
14668.22
14668.14EA
150
EUR
14668.14
14668.22
Pentaóxido de diarsénico ≥99.9% (metals basis)
Pentaóxido de diarsénico
Purity: 99.9%
CAS No.: 1303-28-2
Molecular Formula: As2O5
Formula Weight: 229.79
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.32
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 315° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,798
UN No.: 1559
MDL No.: MFCD00003434
Formula:
As₂O₅ Pto. de fusión: 315 °C (desc.) Densidad: 4,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003434 Núm. CAS: 1303-28-2 EINECS: 215-116-9 UN: 1559 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,798 |