Bismuto (III) óxido 98+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
192620010 192620050
ACRO192620010EA 168 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismuto (III) óxido 98+%, puro
Bismuto (III) óxido
Formula: BiO₃
Pto. Ebullición: 1890 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 825 °C
Densidad: 8,9 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003462
Núm. CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Índice Merck: 13,01273
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %