Bismuto (III) óxido 99.9%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
208071000
208075000
208070025
ACRO208071000EA
76.9
EUR
ACRO208071000
ACRO208075000
ACRO208070025
Bismuto (III) óxido 99.9%, extra puro
Bismuto (III) óxido
Formula:
BiO₃ Pto. Ebullición: 1890 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 825 °C Densidad: 8,9 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003462 Núm. CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Índice Merck: 13,01273 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Powder |
Loss on drying | ≤0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Bismuth (Bi) | 89.5 to 89.9 % |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |