Bismuto (III) óxido ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
10658.18
10658.30
10658.A1
10658.18EA
125
EUR
10658.18
10658.30
10658.A1
Bismuto (III) óxido ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Bismuto (III) óxido
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Formula:
BiO₃ Pto. Ebullición: ∼1890 °C Pto. de fusión: 817 °C Densidad: 8,9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003462 Núm. CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Índice Merck: 14,1273 |