Bismuto (III) óxido ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de dibismuto
12230.30 12230.A1 12230.A7
12230.30EA 71.8 EUR
12230.30 12230.A1 12230.A7
Bismuto (III) óxido ≥99%
Bismuto (III) óxido
Purity: 99% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in acids Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
In disinfectants, magnets, glass, rubber, vulcanization, in fireproofing papers and polymers, and in catalysts
Formula: BiO₃
Pto. Ebullición: ∼1890 °C
Pto. de fusión: 817 °C
Densidad: 8,9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003462
Núm. CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Índice Merck: 14,1273