Bismuto (III) óxido 99,975 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de dibismuto
40394.18 40394.30 40394.A1
40394.18EA 71.8 EUR
40394.18 40394.30 40394.A1
Bismuto (III) óxido 99,975 Metals basis
Bismuto (III) óxido
Purity: 99.975% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder, typically 4 micron Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formula: Bi₂O₃
MW: 465.96 g/mol
Pto. Ebullición: ∼1890 °C
Pto. de fusión: 817 °C
Densidad: 8.9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003462
Núm. CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Índice Merck: 14,1273