Bismuto (III) óxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Trióxido de dibismuto
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 0 EUR
1.01862.9025 1.01862.1000
Bismuto (III) óxido, Supelco®
Bismuto (III) óxido
Formula: BiO₃
Pto. Ebullición: 1890 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 825 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003462
Núm. CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Índice Merck: 13,01273
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)