di-Fósforo pentóxido ≥99.99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Anhídrido fosfórico
89966.09
89966.22
89966.36
89966.09EA
34.4
EUR
89966.09
89966.22
89966.36
di-Fósforo pentóxido ≥99.99%
di-Fósforo pentóxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
Formula:
P₂O₅ MW: 141.94 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C (subl.) Pto. de fusión: 340 °C Densidad: 2.39 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011440 Núm. CAS: 1314-56-3 EINECS: 215-236-1 UN: 1807 ADR: 8 II Índice Merck: 13,07441 |