di-Fósforo pentóxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Anhídrido fosfórico
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 355 EUR
431419-250G 431419-50G
di-Fósforo pentóxido, Supelco®
di-Fósforo pentóxido
Formula: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Pto. de fusión: 562
Densidad: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011440
Núm. CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM